Power selector, WRT00116
Power selector, WRT00116
Fournisseur:   WINKLER
Power selector, WRT00116
Fournisseur:  WINKLER
Certificats
Power selector, WRT00116
2 variantes
Product Details & Documents
Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
  • Rotary switch with bimetal element
  • Signal light for controlling status indication
  • Cable with grounding plug type
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • WINKWRT00116-XX013
  • WINKWRT00116-XX0CH
  • WINKWRT00116-XX0UK
  • Modèle:
  • WRT00116
  • WRT00116
  • WRT00116
  • Exigence électrique:
  • 230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
  • 230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
  • 230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
  • L×P×H:
  • 120×56×57 mm
  • 120×56×57 mm
  • 120×56×57 mm
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Modèle
    Disponibilité
    Prix
  • Power selector
    WRT00116
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 167.00
    SFr. 167.00
    1 * 1 ST
       SFr. 167.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    WINKWRT00116-XX013
    Modèle
    WRT00116
    Exigence électrique
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
    L×P×H
    120×56×57 mm
  • Power selector, CH-plug
    WRT00116
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    WINKWRT00116-XX0CH
    Modèle
    WRT00116
    Exigence électrique
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
    L×P×H
    120×56×57 mm
  • Power selector, UK-plug
    WRT00116
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    WINKWRT00116-XX0UK
    Modèle
    WRT00116
    Exigence électrique
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
    L×P×H
    120×56×57 mm