Cuivre (II) oxyde
250 g
N° de catalogue MSPP200009554
Marketsource
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Cuivre (II) oxyde
N° de catalogue MSPP200009554
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numéro CAS: 1317-38-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
- Numéro CAS:1317-38-0
- Formule:CuO
- Numéro MDL:MFCD00010979
- Poids moléculaire:79.55 g/mol
- Index Merck:13,02674
- Point d'ébullition:2000 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:1326 °C
- Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-269-1
- UN:3077
- ADR:9,III
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 g