Ninhydrine
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
À propos de cet article
Synonymes: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- Numéro CAS:485-47-2
- Formule:C₉H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00003791
- Poids moléculaire:178.14 g/mol
- Index Merck:13,06582
- Point d'ébullition:351 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:250…258 °C
- Densité:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-618-1
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- Numéro CAS:485-47-2
- Formule:C₉H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00003791
- Poids moléculaire:178.14 g/mol
- Index Merck:13,06582
- Point d'ébullition:351 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:250…258 °C
- Densité:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-618-1
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource