Imidazole
Corrosif
Santé
Irritant
Fournisseur:   EUROCLONE
Imidazole
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
Imidazole
4 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numéro CAS:288-32-4
  • Formule:C₃H₄N₂
  • Numéro MDL:MFCD00005183
  • Poids moléculaire:68.08 g/mol
  • Index Merck:13,04935
  • Point d'ébullition:255 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:89…90 °C
  • Densité:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:135 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g