ContactUsLinkComponent
Ammonium dihydrogénophosphate, Supelco®
Ammonium dihydrogénophosphate, Supelco®
Catalog # 88431-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Ammonium dihydrogénophosphate, Supelco®
Catalog # 88431-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,00547
Melting Pt:190 °C
Density:1.8 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :115.03 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-764-5
CAS Number:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
MDL Number:MFCD00003396