ContactUsLinkComponent
Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Catalog # 17842-250G
CAS Number:  
Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Catalog # 17842-250G
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en verre transparent, col large
  • Cdt:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance of the solution (c=10%):
    complying
  • Assay:
    99.0 - 101.0 %
  • pH (10 %, 20°C):
    4.0 - 5.0
  • Absorbance at 210 nm:
    Max. 0.05
  • Absorbance at 220 nm:
    Max. 0.04
  • Absorbance at 230 nm:
    Max. 0.03
  • Absorbance at 240 nm:
    Max. 0.02
  • Absorbance 500 nm:
    Max. 0.02
Specification Test Results
About this item
 :
Merck Index:13,00547
Boiling Pt:197 °C (Decomposition)
Melting Pt:190 °C
Density:1.803 g/cm³ (20 °C)
 :115.03 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-764-5
CAS Number:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
MDL Number:MFCD00003396
Boiling Pt:197 °C (dec.)