Ammonium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Franç., NF, E503, SAFC®
Référence 1.01136.9051
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Carton
- Cdt:50 kg
- Seq:185
Spécifications
À propos de cet article
:
:96.09 g/mol
Index Merck:13,00508
Point de fusion:58 °C
Densité:1,5 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-786-0
:GHS05
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:506-87-6
:10361-29-2
Formule:(NH₄)₂CO₃
Numéro MDL:MFCD00010890