Triphénylphosphine
N° de catalogue EHERC17893300
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:0,25 g
- Seq:3029
Spécifications
À propos de cet article
:
:262.29 g/mol
Index Merck:12,09873
Point d'ébullition:377 °C (1013 hPa)
Point de fusion:79 °C
Densité:1.194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:180 °C
EINECS:210-036-0
:GHS07
:GHS09
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:603-35-0
Formule:C₁₈H₁₅P
Numéro MDL:MFCD00003043