Hexaméthyldisilane
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLE22895484-25G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Hexaméthyldisilane
N° de catalogue MOLE22895484-25G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 1450-14-2
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:1450-14-2
- Formule:C₆H₁₈Si₂
- Numéro MDL:MFCD00008258
- Poids moléculaire:146.38 g/mol
- Point d'ébullition:112 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:13…15 °C
- Densité:0,729 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:215-911-0
- UN:1993
- ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g