Sodium hydroxyde, anhydre ≥98% (par acidimétrie), en pastilles, BioXtra
S8045-1KG
:
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col large
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
- Insoluble matter:Max. 0.1 %
- Solution 1 M in H₂O:complying
- Assay (acidimetric):Min. 98.0 %
- Aluminium (Al):Max. 0.0005 %
- Calcium (Ca):Max. 0.0005 %
- Copper (Cu):Max. 0.0005 %
- Iron (Fe):Max. 0.0005 %
- Potassium (K):Max. 0.02 %
- Magnesium (Mg):Max. 0.0005 %
- Phosphorus (P):Max. 0.0005 %
- Lead (Pb):Max. 0.001 %
- Zinc (Zn):Max. 0.0005 %
- Chloride (Cl):Max. 0.005 %
- Sulfate (SO₄):Max. 0.05 %
- Form:pellets (anhydrous)
:
:40 g/mol
:14,08627
:1,390 °C (1.013 hPa)
:319 °C
:2,13 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:215-185-5
:1823
:8,II
:01-2119457892-27
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548