Potassium hydroxyde
1
N° de catalogue CAYM760713-1
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Index Merck:12,07806
- Point d'ébullition:1320 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:360 °C
- Densité:2,04 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1813
- ADR:8,II
- REACH:01-2119487136-33
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1