Potassium hydroxyde
1
CAYM760115-1
: Potash caustic, Caustic potash
- :1310-58-3
- :KOH
- :MFCD00003553
- :56.11 g/mol
- :12,07806
- :1320 °C (1013 hPa)
- :360 °C
- :2,04 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :215-181-3
- :1813
- :8,II
- :01-2119487136-33
- Cdt:1