Sodium métaperiodate
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo BKC-15
Nome del fornitore: G-Biosciences
Vai a
Product Details & Documents
G-Biosciences' Sodium meta -Periodate is a mild oxidizing agent that converts carbohydrates to activated active aldehydes
G-Biosciences' Sodium meta-Periodate is also suitable for oxidizing glycoproteins.
It is used in coupling to amines with cyanborohydride reduction.
Sinonimi: Sodium metaperiodate
- Numero CAS:7790-28-5
- Formula:NaIO₄
- Numero MDL:MFCD00003534
- Molecular Weight:213.89 g/mol
- IndexMerck:13,08714
- Punto di ebollizione:300 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:175 °C
- Densità:3,87 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Température ambiante
- EINECS:232-197-6
- UN:1479
- ADR:5.1,II
Documents
BKC-15_protocol.pdf
Manuale
Specifiche
Specifiche
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g