Fluorescéine
Fluorescéine
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLE36797905
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Fluorescéine
N° de catalogue MOLE36797905
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  2321-07-5
Fluorescéine
Fluorescéine
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  2321-07-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
  • Numéro CAS:2321-07-5
  • Formule:C₂₀H₁₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00005050
  • Poids moléculaire:332.31 g/mol
  • Index Merck:13,04185
  • Point de fusion:314…316 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:219-031-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g