Fluorescéine
Glass bottle for solids, 1 mg
N° de catalogue CHMCCBL97
Fournisseur: Chemicon
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
- Numéro CAS:2321-07-5
- Formule:C₂₀H₁₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00005050
- Poids moléculaire:332.31 g/mol
- Index Merck:13,04185
- Point de fusion:314…316 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:219-031-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 mg