Cyclohexane
Glass bottle, 2,5 L
N° de catalogue ROTHT163.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- Numéro CAS:110-82-7
- Formule:C₆H₁₂
- Numéro MDL:MFCD00003814
- Poids moléculaire:84.16 g/mol
- Index Merck:13,02752
- Point d'ébullition:81 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:7 °C
- Densité:0,7785 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–18 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L