1,3-Cyclohexadiène
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLE21827894-25G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
1,3-Cyclohexadiène
N° de catalogue MOLE21827894-25G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 592-57-4
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Cyclohexa-1,3-diene
- Numéro CAS:592-57-4
- Formule:C₆H₈
- Numéro MDL:MFCD00001532
- Poids moléculaire:80.13 g/mol
- Point d'ébullition:80 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–98 °C
- Densité:0,84 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–8 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:209-764-1
- UN:3295
- ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g