2,2',4-Trichlorobiphényle
Glass bottle for solids, 5 mg
N° de catalogue PROOCIL-PCB-17-C
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
2,2',4-Trichlorobiphényle
N° de catalogue PROOCIL-PCB-17-C
Numéro CAS:  37680-66-3
2,2',4-Trichlorobiphényle
Glass bottle for solids, 5 mg
Numéro CAS:  37680-66-3
Prix
1 280.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:37680-66-3
  • Formule:C₁₂H₇Cl₃
  • Poids moléculaire:257.55 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 mg
Spécifications