0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphényle
PROOCIL-PCB-141-C
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphényle
PROOCIL-PCB-141-C
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Type de conditionnement:
Glass bottle for solids
Cdt:
5 mg
Seq:
2210
:
:
360.88 g/mol
:
52712-04-6
:
C₁₂H₄Cl₆