Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLE34050770-25G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Vert de bromocrésol
N° de catalogue MOLE34050770-25G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  76-60-8
Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  76-60-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numéro CAS:76-60-8
  • Formule:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005874
  • Poids moléculaire:698.02 g/mol
  • Index Merck:13,01370
  • Point de fusion:217…218 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-972-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..