Bleu de bromothymol
Référence ROTHT117.1
Fournisseur: Roth Carl
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
Index Merck:13,01430
Point de fusion:204…202 °C
:624.39 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-971-2
Numéro CAS:76-59-5
Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Numéro MDL:MFCD00005872