Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse, Qualité EM
Fournisseur: ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:111-30-8
:
Formule:C₅H₈O₂
Numéro MDL:MFCD00007025
:100.12 g/mol
UN:3265
ADR:8,II
:GHS05
:GHS06
:GHS08
Frequently Bought Together