Formaldéhyde 4% en solution aqueuse, Qualité EM
Catalog # ELMI157-4
Supplier: ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass ampoule
- Cdt:1
- Seq:2883
- Info cdt:10×10 ml
Specifications
About this item
:
:30.03 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
UN:2209
ADR:8,III
:GHS07
:GHS08
CAS Number:50-00-0
Formula:CH₂O
MDL Number:MFCD00003274