Eugénol
Eugénol
Glass bottle, 50 mL
N° de catalogue ROTH7292.1
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Eugénol
N° de catalogue ROTH7292.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  97-53-0
Eugénol
Glass bottle, 50 mL
Numéro CAS:  97-53-0
Prix
SFr. 25.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  • Numéro CAS:97-53-0
  • Formule:C₁₀H₁₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00008654
  • Poids moléculaire:164.2 g/mol
  • Index Merck:13,03931
  • Point d'ébullition:255 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼–10 °C
  • Densité:1,0652 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:110 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-589-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    50 mL