Eugénol
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue ROTH6941.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
- Numéro CAS:97-53-0
- Formule:C₁₀H₁₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00008654
- Poids moléculaire:164.2 g/mol
- Index Merck:13,03931
- Point d'ébullition:255 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:∼–10 °C
- Densité:1,0652 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:110 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-589-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g