Eugénol
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLE19666901-500G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
- Numéro CAS:97-53-0
- Formule:C₁₀H₁₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00008654
- Poids moléculaire:164.2 g/mol
- Index Merck:13,03931
- Point d'ébullition:255 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:∼–10 °C
- Densité:1,0652 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:110 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-589-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



