Hydroquinone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
À propos de cet article
Synonymes: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numéro CAS:123-31-9
- Formule:C₆H₄(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00002339
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:13,04833
- Point d'ébullition:285…287 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:170…174 °C
- Densité:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:165 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numéro CAS:123-31-9
- Formule:C₆H₄(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00002339
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:13,04833
- Point d'ébullition:285…287 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:170…174 °C
- Densité:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:165 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:170 to 175 °C
- HPLC:≥98.5 %