Résorcinol
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue MOLE14076572-1KG
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
- Numéro CAS:108-46-3
- Formule:C₆H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00002269
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:12,08323
- Point d'ébullition:281 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:109…111 °C
- Densité:1,272 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:127 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-585-2
- UN:2876
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg