Pyrocatéchol
Flacon plastique, 25 g
N° de catalogue ROTH4249.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
- Numéro CAS:120-80-9
- Formule:C₆H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00002188
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:13,08089
- Point d'ébullition:245 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:103…105 °C
- Densité:1,0548 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:127 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-427-5
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:25 g