Pyrocatéchol
Pyrocatéchol
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalog # MOLEM10123276
Irritant
Marketsource
Supplier:   Molekula
Pyrocatéchol
Catalog # MOLEM10123276
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  120-80-9
Pyrocatéchol
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Number:  120-80-9
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
  • CAS Number:120-80-9
  • Formula:C₆H₆O₂
  • MDL Number:MFCD00002188
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Merck Index:13,08089
  • Boiling Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:103…105 °C
  • Density:1,0548 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:127 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:204-427-5
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..