Pyrocatéchol ≥99%
Toxique
Corrosif
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Pyrocatéchol ≥99%
Certificats
Pyrocatéchol ≥99%
3 variantes
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 120-80-9 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 127°(260°F) Physical Form: Powder or flakes Density: 1.370 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to brown Odour: Aromatic Melting Point: 104-107° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 471401 Merck Reference: 14,7999 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002188
Synonymes:  o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
  • Numéro CAS:120-80-9
  • Formule:C₆H₆O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002188
  • Poids moléculaire:110.11 g/mol
  • Index Merck:14,7999
  • Point d'ébullition:245…246 °C
  • Point de fusion:104…107 °C
  • Densité:1,370
  • Point d'éclair:127 °C (260 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-427-5
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III