Propyle hydroxy-4 benzoate
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue ROTH4749.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Propyle hydroxy-4 benzoate
N° de catalogue ROTH4749.1
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 94-13-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
- Numéro CAS:94-13-3
- Formule:C₁₀H₁₂O₃
- Numéro MDL:MFCD00002354
- Poids moléculaire:180.2 g/mol
- Index Merck:13,07958
- Point d'ébullition:292 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:95 °C
- Densité:1,28 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-307-7
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g