Propyle hydroxy-4 benzoate
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue MOLE32467626-1KG
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Propyle hydroxy-4 benzoate
N° de catalogue MOLE32467626-1KG
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  94-13-3
Propyle hydroxy-4 benzoate
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  94-13-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
  • Numéro CAS:94-13-3
  • Formule:C₁₀H₁₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002354
  • Poids moléculaire:180.2 g/mol
  • Index Merck:13,07958
  • Point d'ébullition:292 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:95 °C
  • Densité:1,28 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-307-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg