Méthyle hydroxy-4 benzoate
1 g
N° de catalogue 47889.
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:99-76-3
- Formule:HOC₆H₄CO₂CH₃
- Numéro MDL:MFCD00002352
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Index Merck:13,06129
- Point d'ébullition:270…280 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:125…128 °C
- Densité:1,1208 g/cm³ (137 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-785-7
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 g