Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%, TECHNICAL
Flacon plastique, 1 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 25605.293
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 99-76-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:99-76-3
- Formule:HOC₆H₄CO₂CH₃
- Numéro MDL:MFCD00002352
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Index Merck:13,06129
- Point d'ébullition:270…280 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:125…128 °C
- Densité:1,1208 g/cm³ (137 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-785-7
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500)
Informations sur l'emballage
27647386.pdf 27647387.pdf P20_VWRC25605.293_SPEC_FR.pdf spec_VWRC25605.293
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg