Méthyle hydroxy-4 benzoate
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE14385952-100G
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Méthyle hydroxy-4 benzoate
N° de catalogue MOLE14385952-100G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  99-76-3
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  99-76-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
  • Numéro CAS:99-76-3
  • Formule:HOC₆H₄CO₂CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00002352
  • Poids moléculaire:152.15 g/mol
  • Index Merck:13,06129
  • Point d'ébullition:270…280 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:125…128 °C
  • Densité:1,1208 g/cm³ (137 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-785-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g