Supelco® Organic Reference Standard, Pentachlorophenol
Pentachlorophenol, Analytical standard, 1
N° de catalogue 48555-U
Fournisseur: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Pentachlorophenol
N° de catalogue 48555-U
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS06, GHS08, GHS09
Attention: P202 - P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1
- Normes:Analytical standard
- Désignation:Pentachlorophenol
- Cat. No.:48555-U
- N ° CAS.:87-86-5
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:C₆Cl₅OH
- Conditions de stockage:2...30 °C
- Description de la classe de danger:H301 + H311 - H315 - H319 - H330 - H335 - H351 - H410
- Point d'ébullition:310 °C (lit.)
- Conditions de transport:STD
- Point de fusion:165 - 180 °C (lit.)
- MDL No.:MFCD00002162
- Masse moléculaire:266,34
- Densité:1,978 g/ml at 25 °C (lit.)