Cycloheximide ≥90.0%
Cycloheximide ≥90.0%
Flacon en verre, 10 g
Catalog # 441894C
Health
Toxic
Environment
Supplier:   VWR Chemicals
Cycloheximide ≥90.0%
Catalog # 441894C
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  66-81-9
Cycloheximide ≥90.0%
Cycloheximide ≥90.0%
Flacon en verre, 10 g
CAS Number:  66-81-9
Price
SFr. 903.00
Log in for availability
1 * 10 g
Product Details & Documents
Inhibe la synthèse de l'ADN et des protéines
Synonyms:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS Number:66-81-9
  • Formula:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL Number:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Specifications
Specification Test Results
  • Titre:
    Min. 90,0%
  • Point de fusion:
    107 - 120 °C
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    10 g