VWR® HCO 304, Appareil de mesure de la conductivité portable
663-0348
- Gamme de température:-5,0...+100,0 °C
- Désignation:Conductimètre portable, HCO 304
- Modèle:HCO 304
- Exactitude de la températue:±0,3 °C
- L×P×H:54×28×108 mm
- Conformités:IP 65/IP 67
- Précision de la conductivité:(±0,5% of mV) ±0,5% FS
- Plage de conductivité:0 - 2000 µS/cm
0,00 - 20,00 mS/cm
0,0 - 100,0 mS/cm - Affichage:3-line display with backlight
- Alimentation:2× AA battery
- Salinité - Gamme:0,0 - 50,0 g/kg water
- Type de sonde:2-pole graphite measuring cell
- TDS - Gamme:0 - 2000 mg/L
- Compensation de température:Off: Deactivated
nLF: Non linear, according to EN 27888 - Poids:0,2 kg
- Cdt:1
Ce dispositif précis de mesure de la conductivité jusqu'à 100 mS/cm est fourni avec une cellule de mesure en graphite durable à plage étendue pour une utilisation universelle avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau salée.
- Mesure la conductivité, la salinité et les matières dissoutes totales (TDS)
- Cellule de mesure à 2 pôles reliée en permanence (graphite) avec capteur de température intégré
- Boîtier en ABS étanche à la poussière et à l'eau (IP65/IP67)
- Affichage sur 3 lignes avec indicateur de batterie et rétroéclairage, protégé par un panneau incassable, et affichage au plafond sur simple pression d'un bouton
- Fonction de maintien, valeurs min/max, décalage automatique de la plage de mesure, compensation automatique de la température
Applications types: aquariums d'eau douce et d'eau salée, osmose inverse et filtres similaires, processus de nettoyage, processus de refroidissement et de lubrification, culture de plantes et agriculture, laboratoires, et assurance Qualité.
: Fourni avec cellule de mesure en graphite (Ø 12 mm, câble de 1,2 m), journal d'étalonnage, deux piles et un manuel d'utilisation.