Acrylamide
Acrylamide
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Acrylamide
Fournisseur:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Certificats
Acrylamide
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • Point d'ébullition:232 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:84,5 °C
  • Densité:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:138 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource