Acrylamide
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue MOLEM55966202
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Prop-2-enamide
- Numéro CAS:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- Numéro MDL:MFCD00008032
- Poids moléculaire:71.08 g/mol
- Point d'ébullition:232 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:84,5 °C
- Densité:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:138 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:201-173-7
- UN:2074
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg