HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Nome del fornitore: EUROCLONE
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7365-45-9
:
Formula:C₈H₁₈N₂O₄S
Numero MDL:MFCD00006158
IndexMerck:13,04672
Punto di fusione:210…215 °C
Densità:1,448 g/cm³ (20 °C)
:238.31 g/mol
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:230-907-9
Frequently Bought Together