Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLEM22647659
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
N° de catalogue MOLEM22647659
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  156-38-7
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  156-38-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  • Numéro CAS:156-38-7
  • Formule:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  • Numéro MDL:MFCD00004347
  • Poids moléculaire:152.15 g/mol
  • Point d'ébullition:347 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:147…150 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-851-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g