ContactUsLinkComponent
Tert-Butyle methyle oxyde
  ROTHT175.1
 :  Roth Carl
 :  
undefined
Tert-Butyle methyle oxyde
  ROTHT175.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :
 :88.15 g/mol
 :13,06059
 :55,2 °C (1013 hPa)
 :0,7405 g/cm³ (20 °C)
 :–28 °C
 :Température ambiante
 :216-653-1
 :2398
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :1634-04-4
 :(CH₃)₃COCH₃
 :MFCD00008812