ContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs anti-décharge électrostatique, SPP, VWR® Basic
Katalognr. 113-8954
Anbieter:  VWR Collection
undefined
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs anti-décharge électrostatique, SPP, VWR® Basic
Katalognr. 113-8954
Anbieter:  VWR Collection
Technische Daten
  • Taille de confection:
    XXL
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    Laboratoire,
    Industriel
  • Genre:
    Unisex
  • Poches:
    sans poches
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    112 cm
  • Cdt:
    50
  • Poids:
    30 g/m²
Technische Daten
Über diesen Artikel
Manteaux jetables, avec col, en tissu polypropylène non tissé et filé-lié (SPP), qui protège contre la saleté, la crasse et certaines particules sèches, dans des environnements non dangereux.
  • Fermeture par bouton-pression
  • Poignets élastiques
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Propriétés antistatiques
Poids : 30 g/m²
Packaging: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.