VWR® Basic, Blouse pour visiteurs, PE
blanc, Taille unique, 130 cm
113-9092
Cette blouse pour visiteurs, à usage unique, est en pellicule PE.
- Capuche et fermeture à boutons-pression
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Épaisseur : 15 µm
* Taille unique
Packaging: 50 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
- Taille de confection:Taille unique
- Couleur:blanc
- Longueur:130 cm
- Cat. No.:113-9092
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:Laboratoire|Industriel
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches