ContactUsLinkComponent
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Irritant
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
N° de catalogue AMBI1906
Fournisseur:  Ambion
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
N° de catalogue AMBI1906
Fournisseur:  Ambion
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Seq:
    0075
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :121.14 g/mol
Index Merck:13,09842
Point d'ébullition:357 °C (1013 hPa)
Point de fusion:169…172 °C
Densité:1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:201-064-4
 :GHS07
Numéro CAS:77-86-1
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃
Numéro MDL:MFCD00004679