N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
NADIEC-503-25ML
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 mL
- Seq:2315
:
:116.21 g/mol
:120 °C (1013 hPa)
:–64 °C
:0.7765 g/cm³ (20 °C)
:17 °C (closed cup)
:Température ambiante
:203-744-6
:2372
:3,II
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:110-18-9
:C₆H₁₆N₂
:MFCD00008335