VWR® Basic, Charlotte anti-décharge électrostatique
Catalog # 113-8899
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Ø:530 mm
- Anti-statique:+
- Applications des tenues:À usage universel,Electronics/semi-conductor,Industriel,Alimentaire
- Couleur:blanc
- Cdt:1.000
- Poids:10 g/m²
Specifications
About this item
Cette charlotte plissée à usage unique est fabriquée à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
- Élastique unique
- Propriétés antistatiques
Poids: 10 g/m²
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.