Acide glutarique
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue MOLEM11019138
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Acide glutarique
N° de catalogue MOLEM11019138
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 110-94-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,5-Pentanedioic acid
- Numéro CAS:110-94-1
- Formule:C₅H₈O₄
- Numéro MDL:MFCD00004410
- Poids moléculaire:132.12 g/mol
- Index Merck:13,04486
- Point d'ébullition:302 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:98 °C
- Densité:1,43 g/cm³ (15 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-817-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g